Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (rMLANA/8180), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-24313AF594
Artikelnummer. 18589967
  • 679.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Melan-A/MART-1
Monoclonal
Alexa Fluor 594
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Recombinant full-length human Melan-A/MART-1 protein
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
2315
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rMLANA/8180
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified