Learn More
Melanoma antigen family E1 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18432682 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18432682 25 μL 25 Mikroliter
18278407 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18432682
Marke: Novus Biologicals NBP18803125ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Melanoma antigen family E1 Polyclonal specifically detects Melanoma antigen family E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Melanoma antigen family E1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Alpha-dystrobrevin-associated MAGE Protein, DAMAGEMAGE-E1 antigen, HCA1, hepatocellular carcinoma-associated HCA1, Hepatocellular carcinoma-associated protein 1, KIAA1587dystrobrevin-associated MAGE protein, melanoma antigen family E, 1, melanoma-associated antigen E1
Gensymbole MAGEE1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:STLFSSSASVDRNPSKCSLVLPSPRVTKASVDSDSEGPKGAEGPIEFEVLRDCESPNSISIMGLNTSRVAITLKPQDPMEQNVAELLQFLLVKDQSKYPIRE
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57692
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG