missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melanoma Associated Antigen (KBA.62) Antibody (KBA.62), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600220 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600220 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600220 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311535AF350

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Melanoma Associated Antigen (KBA.62) Monoclonal antibody specifically detects Melanoma Associated Antigen (KBA.62) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Melanoma Associated Antigen (KBA.62)
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KBA.62
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human KAL cells derived from lymph node metastasis of malignant melanoma
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.