Learn More
Melanophilin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7087905 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16886663 20 μL 20 Mikroliter
16876663 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16886663
Marke: Proteintech 103381AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Rab effector protein involved in melanosome transport. Serves as link between melanosome-bound RAB27A and the motor protein MYO5A.
Spezifikation
Antigen Melanophilin
Anwendungen Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen MLPH
Gen-Zugriffsnummer Q9BV36
Gen-Alias Exophilin 3, melanophilin, MLPH, SLAC2 A, SLAC2A, Synaptotagmin like protein 2a
Gensymbole MLPH
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Melanophilin Fusion Protein Ag0316
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79083
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG