Learn More
Melanotan II Essigsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30003273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003273 50 mg 50 Milligramm
30135639 100 mg 100 Milligramm
30011900 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM20875050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C50H69N15O9 .(xCH3COOH)
Molekulargewicht (g/mol) 1024.186005
Synonym N-Acetyl-L-norleucyl-L-α-aspartyl-L-histidyl-D-phenylalanyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-lysinamide Cyclic (2→7)-peptide Acetic Acid Salt, 1,4,7,10,13,18-Hexaazacyclotricosane Cyclic Peptide Deriv. Acetic Acid Salt, 17: PN: US20130203670 SEQID: 17 claimed protein, 17: PN: WO2006012667 PAGE: 40 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 19: PN: WO2008025074 SEQID: 19 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 19: PN: WO2008025094 SEQID: 19 claimed protein, 1: PN: WO2009033712 PAGE: 103 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 1: PN: WO2013067309 SEQID: 91 Claimed Protein Acetic Acid Salt, 2: PN: WO2006060873 SEQID: 2 claimed protein Acetic Acid Salt, MT II Acetic Acid Salt, PT 14 Acetic Acid Salt
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@H](CCCC)NC(C)=O)=O)CC(NCCCC[C@H](NC2=O)C(N)=O)=O)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)N[C@H]2CC4=CNC5=C4C=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melanotan II Acetic Acid Salt
Menge 50 mg