Learn More
B Braun™ Oberflächen-Desinfektionsspray
Artikelnummer. 10381722
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10381722 1 l 1 Liter
10709372 5 l 5 Liter
10577921 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381722 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 18565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.45 €
    46.35 € / 1 Liter
    Sparen 7.10 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie B Braun™ Oberflächenspray-Desinfektionsmittel zur schnellen Oberflächendesinfektion mit Meliseptrol Rapid. Das breit gefächerte Desinfektionsmittel hat eine 5-minütige Reaktionszeit.
  • Schnelle Meliseptrol-Verteilung
  • Frei von FCKW
  • Für kleine Oberflächen und Geräte
  • Farblos
Bestellinformation
Volumen, metrisch
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsmittel
Form Flüssig
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Meliseptol rapid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchlorid