Learn More
Melitracen Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Melitracen Hydrochloride |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2)19-13-7-5-10-17(19)16(12-9-15-22(3)4)18-11-6-8-14-20(18)21;/h5-8,10-14H,9,15H2,1-4H3;1H |
| Formelmasse | 327.1754 |