Learn More
Meloxicam 1,0 mg/ml in Dimethylsulfoxid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458656 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458656 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0246.0029
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Meloxicam 1,0 mg/ml in Dimethylsulfoxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meloxicam
CAS 71125-38-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Meloxicam
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H13 N3 O4 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2 H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide, Coxflam, Maxicam, Melonex, Meloxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2 H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
InChI-Formel InChI=1 S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18 H,1-2H3,(H,15,16,19)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methyl-N-(5-Methyl-1,3-Thiazol-2-yl)-1,1-Dioxo-1λ ^{6},2-Benzothiazin-3-carboxamid
Solvent or Matrix Dimethylsulfoxid [DMSO]
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 351.4
Menge 1 mL
Formelmasse 351,0347 g/mol