Learn More
Meloxicam
Artikelnummer. 15483369
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483369 25 g 25 Gramm
15473369 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15483369 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60635.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 71125-38-7 | C14H13N3O4S2 | 351.40 g/mol
Meloxicam is developed for the treatment of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. It is currently for the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, acetone(slightly soluble), ethanol(slightly soluble), and methanol(slightly soluble).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71125-38-7
Summenformel C14H13N3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 351.40
MDL-Nummer MFCD00868752
InChI-Schlüssel DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
Synonym meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin
PubChem CID 54677470
ChEBI CHEBI:6741
IUPAC-Name (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione
SMILES CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meloxicam
Schmelzpunkt 255°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,5826
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (22mg/ml),DMSO (25mg/ml),DMF,acetone(slightly soluble),ethanol(slightly soluble),and methanol(slightly soluble).
Formelmasse 351.39
Physikalische Form Pulver