Allgemeine Beschreibung
Melphalan ist ein Phenylalanin-Derivat einer Stickstoff-Lost-Verbindung mit antineoplastischer Aktivität und der Fähigkeit, Nukleinsäuren zu alkylieren
Melphalan alkyliert DNA an der N-7-Position von Guanin und induziert Zwischenstrang-Vernetzungen der DNA, was zur Hemmung der DNA-/RNA-Synthese führt und eine zytotoxische Wirkung sowohl gegen teilende als auch gegen nicht teilende Tumorzellen induziert
Anwendungen
Melphalan wurde in In-vitro-Experimenten zur Behandlung multipler Myelome in Zelllinien und Brustkrebszelllinien eingesetzt
In In-vivo-Experimenten mit Ratten zeigt die Verbindung bei sarkomatösen Lungenmetastasen eine starke therapeutische Wirkung
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Melphalan |
| Schmelzpunkt | 180,0 °C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 93% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (ClCH2CH2)2NC6H4CH2CH(NH2)COOH |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 305.2 |
| Reinheit (%) | 94% |
Safety and Handling
- Melphalan
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.