Learn More
Melphalan, R&D Systems™
Artikelnummer. 30001644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001644 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30001644 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4619/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA alkylating agent; cytotoxic and antineoplastic
DNA alkylating agent; induces cytotoxicity through the formation of stable interstrand and intrastrand crosslinks within DNA. Inhibits growth of PC-3 cells (IC50 values are 0.074 and 0.77 μg/ml for sequential dosing and single dosing respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Melphalan
CAS 148-82-3
Summenformel C13H18Cl2N2O2
Menge 50 mg
Synonym melphalan, alkeran, melfalan, phenylalanine mustard, l-sarcolysine, l-pam, l-sarcolysin, l-phenylalanine mustard, levofalan, p-l-sarcolysin
InChI-Schlüssel SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N(CCCl)CCCl
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-[4-[bis(2-chlorethyl)amino]phenyl]propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 305.199
PubChem CID 460612
ChEBI CHEBI:28876
Formelmasse 305.2
Reinheit (%) >95%
Produktlinie Tocris