Learn More
Nabertherm™ Schmelzöfen Controller: R7
Artikelnummer. 15501012 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,75 l
1,5 l
4 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tiegel A 10
Tiegel A 25
Tiegel A 6
Temperatur (metrisch):
1000 °C
1300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15501012
Marke: Nabertherm™ KD0110IRNA
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese kompakten Schmelzöfen zum Schmelzen von NE-Metallen und besonderen Legierungen sind einzigartig und überzeugen durch viele technische Vorteile. Die Kipphilfe mit Stoßdämpfern und die vor dem Ofen angebrachte Gießrinne (nicht KC) erleichtern das genaue Dosieren beim Vergießen der Schmelze.
  • Regler: R7
  • Tischmodell
  • Elektrischer Anschluss: 1-Phase
Spezifikation
Reglertyp R7
Kapazität (metrisch) 0,75 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiegel A 6
Temperatur (metrisch) 1000 °C
Abmessungen (L x B x H) außen 520 x 680 x 660 mm