Learn More
Nabertherm™ Schmelzöfen Controller: R7
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,75 l
1,5 l
4 l
Zur Verwendung mit (Geräte):
Tiegel A 10
Tiegel A 25
Tiegel A 6
Temperatur (metrisch):
1000 °C
1300 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Regler: R7
- Tischmodell
- Elektrischer Anschluss: 1-Phase
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse R7 |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 l |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiegel A 10 |
| Temperatur (metrisch) | 1000 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 520 x 680 x 660 mm |