Learn More
Schmelzpunkt Anthrachinon 283 nach 286° C-Standard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13582100 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 g
Artikelnummer. 13582100
Marke: Reagecon RMP284
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reinstsubstanz, speziell für die Kalibrierung, Steuerung, Verifizierung oder Qualifizierung von Schmelzpunktgeräten (MP) vorbereitet.
  • Schmelzpunkt-Referenzstandard, Schmelzpunkt-Referenzmaterial
  • Die außergewöhnliche Reinheit dieses Produkts ist von entscheidender Bedeutung, da sich MP mit sehr geringen Mengen an Verunreinigungen ändert.
  • Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen des europäischen, US- und chinesischen Arzneibuchs hergestellt.
  • Das Produkt kann bei der Identifizierung einer Verbindung oder eines Derivats helfen oder die Reinheit oder thermische Stabilität einer bekannten Verbindung überprüfen.
  • Getestet und zertifiziert mit einem Referenz-Schmelzpunktgerät, das mit zertifizierten Referenzmaterialien kalibriert wird, um die Rückverfolgbarkeit auf die ITS-90-Temperaturskala zu gewährleisten.
  • Sowohl die Meniskusbildung als auch vollständige Verflüssigungstemperaturen sind zertifiziert.
Spezifikation
Beschreibung Die Genauigkeit beträgt ± 0.03 °C.
Verpackung Blaue Glasflasche
Concentration or Composition Notes Anthrachinon 283 bis 286 °C
Physikalische Form Fest
Menge 1 x 1 g