Learn More
Schmelzpunkt Benzophenon 47 nach 49 °C-Standard, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 x 1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
- Schmelzpunkt-Referenzstandard, Schmelzpunkt-Referenzmaterial
- Die außergewöhnliche Reinheit dieses Produkts ist von entscheidender Bedeutung, da sich MP mit sehr geringen Mengen an Verunreinigungen ändert.
- Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den Anforderungen des europäischen, US- und chinesischen Arzneibuchs hergestellt.
- Das Produkt kann bei der Identifizierung einer Verbindung oder eines Derivats helfen oder die Reinheit oder thermische Stabilität einer bekannten Verbindung überprüfen.
- Getestet und zertifiziert mit einem Referenz-Schmelzpunktgerät, das mit zertifizierten Referenzmaterialien kalibriert wird, um die Rückverfolgbarkeit auf die ITS-90-Temperaturskala zu gewährleisten.
- Sowohl die Meniskusbildung als auch vollständige Verflüssigungstemperaturen sind zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Die Genauigkeit beträgt ± 0.03 °C. |
| Verpackung | Blaue Glasflasche |
| Concentration or Composition Notes | Benzophenon 47 bis 49 °C |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 x 1 g |