Learn More
Memantinlaktose-Addukt, TRC
Artikelnummer. 30138085
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138085 50 mg 50 Milligramm
30134265 25 mg 25 Milligramm
17949444 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138085 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM21801050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159637-28-1
Summenformel C24 H41 N O10
Molekulargewicht (g/mol) 503.58
Synonym N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucopyranosylamine
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-6-[(3,5-Dimethyl-1-Adamantyl)Amino]-4,5-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)oxan-3-yl]Oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-Triol
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Memantine Lactose Adduct
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H41NO10/c1-22-3-11-4-23(2,8-22)10-24(5-11,9-22)25-20-17(31)16(30)19(13(7-27)33-20)35-21-18(32)15(29)14(28)12(6-26)34-21/h11-21,25-32H,3-10H2,1-2H3/t11?,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20?,21+,22?,23?,24?/m1/s1
Formelmasse 503.273
Reinheit (%) >95%