Learn More
Miele Professional™ Membrane Pump and Suction Lance PLW8636 APLW 885
Artikelnummer. 30533234 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
APLW 885
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
30533234 APLW 885 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30533234 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12426770
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extra disp. canisters with installation by customer service
  • For 5 - 10 L canisters in the dispensing drawer
  • The suction lance features level detection
  • Installed by Customer Service
  • Extra disp. canisters with installation by customer service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispensing System
Modell APLW 885
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Enthält 10 to 20 L Canister
Menge 1 Ea.