Learn More
Duran™ Membranschraubverschlüsse
Artikelnummer. 10415933 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
54 mm
86 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10415933
Marke: Duran™ 1160168
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zum Erhalt der Sterilität von Laborflaschen aus Glas. Duran™ Membranschraubverschlüsse ermöglichen dank ihrer eingeschweißten PTFE-Membran einen Druckausgleich sowie eine dichte Versiegelung der Inhalte.
  • Kappe aus Polypropylen
  • Für die Verwendung mit Laborflaschen aus Glas
  • Eingeschweißte PTFE-Membran ermöglicht einen Druckausgleich und eine dichte Versiegelung
  • Blau
  • Autoklavierbar
  • Verringert das Kontaminationsrisiko
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Duran Glasflaschen für das Labor
Material Polypropylen
Menge 2/Packung
Gewicht (metrisch) .064 kg
Höhe (metrisch) 40 mm
Produkttyp Belüftungsverschlusskappe
Durchmesser (metrisch) 86 mm
Verschlusstyp Membranmaterial