Learn More
Duran™ Membranschraubverschlüsse
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
54 mm
86 mm
Höhe (metrisch):
25 mm
40 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Kappe aus Polypropylen
- Für die Verwendung mit Laborflaschen aus Glas
- Eingeschweißte PTFE-Membran ermöglicht einen Druckausgleich und eine dichte Versiegelung
- Blau
- Autoklavierbar
- Verringert das Kontaminationsrisiko
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Duran Glasflaschen für das Labor |
| Enthält | Verschweißte Membran aus PTFE |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 5/Packung |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Produkttyp | Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
| Verschlusstyp | Belüftungsdeckel mit Schraubverschluss |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |