Learn More
Carl Zeiss™ Membranobjektträger
Beschreibung
- Mit Membran überzogen
- Gebrauchsfertig
- Weißer Beschriftungsbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Membran-Objektträger |
| Beschichtung | Frei von Nuklease und menschlicher Nukleinsäure |
| Beschreibung | NF1.0 PEN (D); frei von Nuklease- und humaner Nukleinsäure |
| Menge | 50/Packung, einzeln verpackt |