Learn More
Invitrogen™ MembranePro™ Functional Protein Support Kit
Artikelnummer. 17183029
Ansicht ändern
Click to view available options
Ausreichend für:
10 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ausreichend für Packungsgröße
17183029 10 Reaktionen 10 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17183029 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A11668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00 €
    2123.80 € / 10 Reaktionen
    Sparen 466.20 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
MembranePro™ Functional Protein Support Kit
Für Kunden, die GPCRs und andere Membranproteine untersuchen, ist MembranePro™ das gebrauchsfertige System, das angereicherte, funktionale Membranproteine effizient und zuverlässig liefert. Vorteile von MembranePro™ :
  • Proteine werden auf humanen (oder anderen Säugetierzellmembranen) angezeigt
  • Zelluläre Qualitätskontrolle und posttranslationale Verarbeitung von Säugetieren hilft bei der Produktion von funktionalem Protein
  • Proteine knospen als Lipopartikel ab und lassen sich leicht aus dem Kulturmedium entnehmen
  • Lipopartikel werden mit exprimierten Rezeptoren angereichert. Der MembranePro
    ™ Arbeitsablauf ist im Vergleich zur herkömmlichen Produktion von Membranfraktionen weniger arbeitsintensiv. Kurz gesagt, das MembranePro™ Protokoll ermöglicht Ihnen:
    1. Das Klonen eines Gens von Interesse mithilfe eines TOPO™ -Vektors
    2. Die Transfektion mittels Lipofectamine™ 2000 und MembranePro™ -Reagenz in 293FT-Zellen
    3. Das Ernten von Lipopartikeln 48 Stunden nach der Transfektion, Herstellen eines Konzentrats mit MembranePro™ -Fällungsmittelmischung
    4. Lagerung von Lipopartikeln bei -80 °C oder Fortfahren mit nachgelagerten Assays.
    MembranePro™ -Produkte werden in zwei Konfigurationen angeboten – als Expressions-Kit (TOPO™ -Vektor, Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ -Fällungsmittelmischung, MembranePro™ -Reagenz, 293FT-Zellen) und als Träger-Kit (Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ -Fällungsmittelmischung, MembranePro™ -Reagenz). Das Expressions-Kit ist nur in einer Reaktionsgröße von 10 erhältlich; das Träger-Kit ist in den Reaktionsgrößen 10, 60 und 600 erhältlich.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Typ MembranePro Functional Protein Support Kit
    Ausreichend für 10 Reaktionen
    Liefertyp Virusartige Partikel (VLPs)
    Menge 1 Kit
    Inhalt und Lagerung •1 × 75 ml MembranePro™ Präzipitationsmischung (Aufbewahrung bei Raumtemperatur)
    •1 × 0,3 mg (1 mg⁄ml) MembranePro™ Reagenz (Aufbewahrung bei -20 °C)
    •3 × 0,75 ml Lipofectamin™ 2000 (Aufbewahrung bei +4 °C)
    •Manuell
    Selektionsmittel (eukaryotisch) Keine
    Expressionsmechanismus Zellbasierte Expression
    Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
    Expressionssystem Säugetiere
    Exprimierter Protein-Typ Membranprotein
    Produktlinie MembranePro
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Membranprotein-Expression
    Promoter EF-1α