Learn More
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Flüssigstickstoff™ Datenlogger-Thermometer, rückführbar
Artikelnummer. 15773327 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Arten von Sensoren:
1 Sonde
2 Sonden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Arten von Sensoren unitSize
15773327 2 Sonden 1 Stück
15763327 1 Sonde 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15773327
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Edelstahlsonde, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung und Batterien
Wird zur Temperaturüberwachung verwendet. Das Memory-Loc Liquid™ Nitrogen Traceable™ DataLogger Thermometer hat einen USB-Anschluss zur Nachverfolgung, zum Herunterladen und zur Analyse von Daten.
  • Kann in 21 CFR 11 Umgebungen verwendet werden, Rohdaten sind gesperrt und können an der Basisstation nicht gelöscht/geändert werden
  • Über 1 Million Temperaturbeobachtungen
  • Ermöglicht benutzerdefinierte Protokollierungsintervalle von jeder Minute bis zu alle 24 Stunden
  • Nach dem Speichern können keine Daten aus dem Speicher gelöscht werden
  • Wenn der Speicher bei 95 % ist, leuchtet die Anzeige auf
  • 4 Kalibrierpunkte -196 °C, -80 °C, 0 °C, 100 °C
  • Bereich: -200 °C° bis 105 °C°
  • Genauigkeit von ±0,25 °C
  • Auflösung von 0,01
Spezifikation
Typ Datenerfassungssystem
Displaytyp Digital
Datenspeicher Daten von 1 Jahr, wenn in 1-Minuten-Intervallen gespeichert wird
Kalibrierung Mehrpunktkalibration
Alarmtypen Audible, Visual
Software Type TraceableLIVE
Enthält Edelstahlsonde, Ständer, Velcro™, Magnetstreifen, Wandhalterung, Nachverfolgbar,™ Bescheinigung und Batterien
Arten von Sensoren 2 Sonden
Genauigkeit (Temperatur) ± 0.25°C
Temperaturauflösung 0.01°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320,8°F bis +221°F
Temperaturbereich (metrisch) -196 bis 105 °C
Abmessungen (L x B x H) 2.75 x 4.25 x 0.75 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 5 oz.
Gewicht (metrisch) 141.7 g