Learn More
Uvex™ Herrenmantel 473 – weiß
Artikelnummer. p-7232005 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Größe:
L/XL
S/M
XS
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Brustkorb Größe Packungsgröße
17206621 106/110 cm L/XL 1 Stück
17286611 90/94 cm XS 1 Stück
17296611 98/102 cm S/M 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17206621 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8932424
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weißer HACCP-Arbeitsmantel für Herren. Herrenmantel gemäß der Standard-Arbeitskleidung in der Lebensmittelindustrie mit Reverskragen, der durch Druckknopf auch geschlossen tragbar ist
  • HACCP-Arbeitsmantel Herren
  • Farbe: Weiß
  • Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle 245 g/m²² Köperbindung
  • Herrenmantel gemäß der Norm DIN 10524 „Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben“
  • Reverskragen, durch Druckknopf auch geschlossen tragbar, verdeckter Druckknopfverschluss
  • 1 Brustinnentasche links mit Taschenpatte, 2 Beuteltaschen in der Seitennaht, verschließbar, Langarm, Ärmelsaum weitenverstellbar Konformitätsbescheinigung nach DIN 10524, Bekleidung für Hygiene-Risikoklassen 1 bis 3
  • Größen 90/94 - 106/110
  • Pflegeanleitung: Waschbar °bei 95 °C, Chlorierung möglich, chemische Reinigung: A, Bügeltemperatur: 2 Punkte, Trockner: 2 Punkte, für industrielle Wäsche geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe L/XL
Geschlecht Herren
Material Baumwolle
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Eingefasster Gummizug
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Widerstand Keine
Modell Standard Length
Anzahl Taschen 2
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 42 bis 44 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 106/110 cm
Dicke 245 g/m2