Få mere at vide
Få mere at vide
Description
- Herrenmantel
- Materialzusammensetzung: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatisches Material. Fasern, 245 g/m²²
- Farbe: Graphitgrau
- Höchster Schutz dank Antistatik-
- fasern – optimale Ladungsreduzierung
- Lange Ärmel
- Brusttasche links
- Zwei Seitentaschen
- Standards für umklappbare Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS-6XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Normalwäsche 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, 2-fach bügeln, chemisch behandeln.
Specifications
Specifications
| Größe | 3XL |
| Geschlecht | Herren |
| Material | Baumwolle, Polyester |
| Farbe | Grau |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Produkttyp | Mehrzweckjacke |
| Dicke | 245 g/m² |