Learn More
Alexandra™ Labormantel für Herren mit verdecktem Druckknopf-Verschluss vorne, Burgund
Artikelnummer. 15812154
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Brustkorb:
92 cm
96 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Brustkorb Packungsgröße
15812154 92 cm 1 Stück
15822154 96 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15812154 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. WL1BU92
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.40 €
    23.43 € / 1 Stück
    Sparen 0.97 €
    3% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet einen volleren Längenschutz und eignet sich für eine Vielzahl von Branchen und Arbeitsplätzen. Mit D-Ausschnitt und drei praktischen Taschen mit verdecktem Druckknopf-Verschluss vorne für einen professionellen Look. Strapazierfähiger Polyester-/Bau
  • Verdeckter Druckknopf-Verschluss vorne
  • Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
  • Rückseitiger Belüftungsschlitz
  • Maschinenwaschbar und industriell waschbar
  • Länge 100 cm/39 in
  • Stoffgewicht: 245 g/m² (210 g/m² weiß)
  • 67 % Polyester/33 % Baumwolle
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe S
Geschlecht Herren
Material Polycotton
Farbe Weinrot
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Modell WL1
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 92 cm
Gewicht (metrisch) 245 gsm