Learn More
Uvex™ Herren Softshell 7431-gelb
Artikelnummer. 17286661 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
6XL
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17286661 L 1 Stück
17206671 2XL 1 Stück
17216671 3XL 1 Stück
17226671 4XL 1 Stück
17236671 5XL 1 Stück
17246671 6XL 1 Stück
17256661 XS 1 Stück
17266661 S 1 Stück
17276661 M 1 Stück
17296661 XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17286661 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8938211
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alles, was wichtig ist, ist, dass trotz der schlechten Sicht alle sichtbar sind. Die hochsichtbare Kleidung aus der uvex Protection Flash-Kollektion verwendet helle, reflektierende Streifen. Und natürlich sind auch Cargohosen und Softshelljacken mit ihrer optimalen Passform auch bei Tageslicht zu sehen
  • Softshelljacke - uvex Schutzblitz-Modellnr.: 7431
  • Material: 100 % Polyester, mit 3-lagiger Membran, ca. 240 g/m²
  • Wind- und wasserabweisende Warnschutz-Softshell-Jacke
  • Eine Brusttasche links mit Reißverschluss und zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss, leichtes, robustes und atmungsaktives Material, 10.000 mm Wassersäule
  • Größen: XS - 6XL
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 %
  • Pflegeanleitung: Waschbar °bei 60 °C, chlorfrei, trocknergeeignet: I Punkt, Bügeln: I Punkt, chemische Reinigung: P-zertifiziert nach: EN ISO 20471 X2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L
Geschlecht Herren
Material Polyester
Farbe Gelb, Grau
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Warnweste
Dicke 285 g/m²