Learn More
Thermo Scientific™ Meningococcus agglutinierende Sera
Artikelnummer. 13285589
Ansicht ändern
Click to view available options
Organismengruppe:
Gruppe X
Gruppe Y
Gruppe Z
Polyvalente Gruppen X-Z, W135
Packungsgröße:
2 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Organismengruppe Packungsgröße
13285589 Gruppe Z -
13235589 Polyvalente Gruppen X-Z, W135 -
13265589 Gruppe X 2 Milliliter
13275589 Gruppe Y 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13285589 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R30167301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 €
    261.82 € / 2 Milliliter
    Sparen 101.18 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Serologisch identifizieren Sie Neisseria meningitidis durch einen schnellen Agglutination-Test.
Identifizieren Sie in serologischen Tests Neisseria meningitidis der Gruppen A, C, D, X, Y, Z und W135 für epidemiologische und diagnostische Zwecke mit Thermo Scientific™ Remel™ Meningococcus Agglutinationseren.
Verwenden Sie Meningococcus Agglutinationsseren zur vorläufigen Identifizierung von auf Kulturmedien angebauten Neisseria meningitidis.
  • Einfache, anwenderfreundliche Tests
  • Identifiziert große Gruppen von Neisseria meningitidis Serotypen
  • Liefert präzise, zuverlässige und schnelle Ergebnisse
  • Die serologischen Tests basieren darauf, dass Antikörper im Serum, das als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen erzeugt wurde, mit Bakterien agglutinieren, die homologe Antigene tragen.
    Serologische Tests sind für Screening-Zwecke vorgesehen und sind eine Ergänzung der Kulturverfahren, kein Ersatz.
    Die monovalenten Meningococcus Agglutinationsseren eignen sich für den Einsatz in Objektträger-Agglutinationstests. Eine alternative Methode der Typisierung, die Gegenimmunoelektrophorese, wird auch in der Literatur beschrieben1,2,3,4. Die polyvalenten Agglutinationsseren sind nur zur Verwendung auf Objektträgern bestimmt.
    Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
    Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
    Beschreibung Meningococcus agglutinierende Sera
    Nachweisbare Analyten N. gonorrheae
    Probentyp Serum
    Typ Agglutinationsseren
    Enthält Meningococcus agglutinierende Sera 1 Tropfflasche
    Organismengruppe Gruppe Z
    Menge 2 mL