Learn More
Menthol 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313810
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313810 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313810 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14866000AL1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Menthol
CAS 1490-04-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Menthol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H20 O
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Menthol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanol, 2-(2-Propyl)-5-methyl-1-cyclohexanol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 3-Hydroxy-p-menthane, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol, Menthyl alcohol, p-Menthan-3-ol
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1O
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
Menge 1 mL