Learn More
Mepivacainhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Mepivacainhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mepivacaine Hydrochloride |
| CAS | 1722-62-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mepivacaine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H22 N2 O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest, (+/-)-Mepivacaine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H |
| SMILES | Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| IUPAC-Name | N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methylpiperidin-2-carboxamid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |