missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mepivacaine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30135759
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135759 1 g 1 Gramm
30133372 250 mg 250 Milligramm
17949719 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2250601G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1722-62-9
Summenformel C15 H22 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 282.81
Synonym Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride;1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, (±)-Mepivacaine hydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest
IUPAC-Name N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mepivacaine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
Formelmasse 282.1499
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.