Learn More
Mequitazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494647 50 mg 50 Milligramm
16478856 100 mg 100 Milligramm
16471148 5 mg 5 Milligramm
16443816 25 mg 25 Milligramm
16408748 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494647 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2168
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Mequitazine is a potent, and long-acting histamine H1 antagonist.
Mequitazine is a potent, and long-acting histamine H1 antagonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mequitazine
CAS 29216-28-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22N2S
Menge 50 mg
Synonym LM-209
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16 mg/mL (49.62 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES C12=CC=CC=C1N(CC3CN4CCC3CC4)C5=C(C=CC=C5)S2
Molekulargewicht (g/mol) 322.47
Formelmasse 322.47
Reinheit (%) 99.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation