Learn More
Mequitazin, TRC
Artikelnummer. 30134224
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134224 100 mg 100 Milligramm
30009676 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134224 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM225110100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29216-28-2
Summenformel C20 H22 N2 S
Molekulargewicht (g/mol) 322.47
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
IUPAC-Name 10-(1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-ylmethyl)Phenothiazin
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mequitazine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Formelmasse 322.1504