Learn More
Thioglycolsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3170643
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494307 100 g 100 Gramm
11404317 500 g 500 Gramm
11414317 2500 g 2500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11494307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20391.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Luftempfindlich
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis.Mercaptoacetic acid is used as a protecting agent for tryptophan in amino acid analysis and an acidity indicator. It finds application as an intermediate in the chemical reactions such as addition, elimination and cyclization. It acts as a precursor to ammonium thioglycolate, sodium thioglycolate and calcium thioglycolate. Its organotin derivatives are used as stabilizers for polyvinyl chloride (PVC). In organic synthesis, it acts as a nucleophile in thioglycolysis reactions and sulfur transfer agent for sulfonyl chloride synthesis. Further, it is used in leather processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz, das Tryptophan in der Aminosäurenanalyse schützt. Mercaptoessigsäure wird als Schutzmittel für Tryptophan in der Aminosäureanalyse und als Säureindikator verwendet. Findet Anwendung als Zwischenprodukt in chemischen Reaktionen wie Addition, Elimination und Cyclisierung. Dient als Vorläufer von Ammoniumthioglycolat, Natriumthioglycolat und Calciumthioglycolat. Die zinnorganischen Derivate werden als Stabilisatoren für Polyvinylchlorid (PVC) verwendet. Tritt in der organischen Synthese als Nukleophil in Thioglycolyse-Reaktionen und als Schwefeltransfer-Reagenz für die Sulfonylchloridsynthese auf. Darüber hinaus Verwendung in der Lederverarbeitung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ethern, Ketonen, Estern, chlorierten Kohlenwasserstoffen, Benzol und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Geringfügig mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-11-1
Summenformel C2H4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 92.112
MDL-Nummer MFCD00004876
InChI-Schlüssel CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC-Name 2-Sulfanylessigsäure
SMILES C(C(=O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercaptoacetic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt °C to 12°C
Dichte 1.295
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 119°C (246°F)
Strukturformel HSCH2CO2H
Brechungsindex 1.5045
Menge 100 g
UN-Nummer UN1940
Beilstein 506166
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9336
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethers,ketones,esters,chlorinated hydrocarbons,benzene and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with chloroform.
Formelmasse 92.11
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercaptoacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thioglycolic acid