Learn More
Mercaptoessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183410 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10205130 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10716341 1 L Glasflasche 1 Liter
10424405 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10183410
Marke: Thermo Scientific Acros 125430100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 68-11-1 | C2H4O2S | 92.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-11-1
Summenformel C2H4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 92.11
MDL-Nummer MFCD00004876
InChI-Schlüssel CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC-Name 2-Sulfanylessigsäure
SMILES C(C(=O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercaptoacetic acid
Schmelzpunkt -16.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3250g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CO2H
Brechungsindex 1.5030 to 1.5050
Menge 10 mL
Fieser 01,1153; 07,366
Merck Index 15, 9489
Relative Dichte 1.325
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and benzene
Viskosität 6.55 Pas (20°C)
Formelmasse 92.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercaptoacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.