Learn More
Mercaptoessigsäure-Natriumsalz, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11343496 500 g 500 Gramm
11323496 25 g 25 Gramm
11333496 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11343496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14356.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Mercaptoacetic acid sodium salt is used as a reagent that protects tryptophan in amino acid analysis. It is a commonly used reagent for bacteriological research to maintain reducing conditions in media. It also protect enzymes against inactivation by maintaining protein thiol groups in the reduced state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mercaptoessigsäure-Natriumsalz wird als Reagenz verwendet, das Tryptophan bei der Aminosäurenanalyse schützt. Ist ein häufig verwendetes Reagenz für die bakteriologische Forschung, um die Reduktionsbedingungen in Medien aufrechtzuerhalten. Schützen Enzyme auch vor Inaktivierung, indem Protein-Thiol-Gruppen im reduzierten Zustand gehalten werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1000 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 20 °C. Unter inertem Gas lagern. Substanz ist hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-51-1
Summenformel C2H3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.094
MDL-Nummer MFCD00043386
InChI-Schlüssel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-Name Natrium;2-sulfanylacetat
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercaptoacetic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
pH ∼6
Geruch Stench
Menge 500 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 4569109
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8692
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1000g/L at 20°C).
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 97%