missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mercaptoessigsäure-Natriumsalz, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7046448
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11323496

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14356.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol

Mercaptoacetic acid sodium salt is used as a reagent that protects tryptophan in amino acid analysis. It is a commonly used reagent for bacteriological research to maintain reducing conditions in media. It also protect enzymes against inactivation by maintaining protein thiol groups in the reduced state.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Mercaptoessigsäure-Natriumsalz wird als Reagenz verwendet, das Tryptophan bei der Aminosäurenanalyse schützt. Ist ein häufig verwendetes Reagenz für die bakteriologische Forschung, um die Reduktionsbedingungen in Medien aufrechtzuerhalten. Schützen Enzyme auch vor Inaktivierung, indem Protein-Thiol-Gruppen im reduzierten Zustand gehalten werden.

Löslichkeit
Wasserlöslich (1000 g/l bei 20 °C).

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 20 °C. Unter inertem Gas lagern. Substanz ist hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 367-51-1
Summenformel C2H3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.094
MDL-Nummer MFCD00043386
InChI-Schlüssel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-Name Natrium;2-sulfanylacetat
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Mercaptoacetic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
pH ∼6
Geruch Stench
Menge 25 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 4569109
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8692
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1000g/L at 20°C).
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt