Learn More
Mercaptoessigsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15433089 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15423089 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15443089 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433089 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60290.22
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-51-1
Summenformel C2H3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.094
MDL-Nummer MFCD00043386
InChI-Schlüssel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-Name Natrium;2-sulfanylacetat
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercaptoacetic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HSCH2CO2Na
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4569109
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 114.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver