Learn More
Quecksilberacetat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10459940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10459940 5 g Glasflasche 5 Gramm
10469940 100 g Glasflasche 100 Gramm
10105603 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10459940
Marke: Thermo Scientific Acros 255650050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1600-27-7
Summenformel C4H6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 318.67
MDL-Nummer MFCD00012165
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC-Name Quecksilber(2+);diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercuric acetate
Schmelzpunkt 179.0°C to 182.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Hg
Beilstein 02, 96
Fieser 01,644; 02,264; 03,194; 04,319; 05,424; 06,358; 10,252; 11,315; 12,298; 17,176
Merck Index 15, 5940
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 318.67
Reinheit (%) ≥99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.02% max. (substances not reducible with formic acid)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercuric acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.