Learn More
Ansell™ Mercury™ 43-113 Serie Gelbe Aramidfaser-Schwergewichtshandschuhe
Artikelnummer. 12669721 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
10
11
Packungsgröße:
6 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12669721 10 6 Paare
12659721 11 6 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12669721 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 43113100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 €
    236.73 € / 6 Paare
    Sparen 139.27 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mercury™ 43-113 Serie Yellow Kevlar™ Handschuhe der Spitzenklasse für die anspruchsvollsten Heißanwendungen. Bietet außerdem eine fantastische Beständigkeit gegen Schnitte, Risse und Abrieb.
  • Weich, bequem und saugfähig
  • Entwickelt für intermittierenden trockenen Hitzekontakt bis 350 °C
  • Gestrickter Aufbau
  • Einlage aus Baumwoll-Kevlar™
  • Lange Strickbündchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern
Stulpenmaterial DuPont™ Kevlar™ Aramid-Fasern
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Gelb
Latex Free Ja
Material Para-Aramid
Produkttyp Schwere Handschuhe
Größe 10
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 660 °F
Temperature (Metric) Max 350 °C
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Langes Strickarmband
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Menge 72 Paar
Beständig gegen Hitze-, Schnitt-, Reiß- und Abriebfestigkeit
Serie 43-113