Learn More
Quecksilber, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776765 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10636402
Marke: Thermo Scientific Acros 193480500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7439-97-6 | Hg | 200.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-97-6
Summenformel Hg
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
MDL-Nummer MFCD00011035
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
IUPAC-Name mercury
SMILES [Hg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
Farbe Silber
Dichte 13.5400g/mL
Menge 50 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Form Schwere Flüssigkeit
Fieser 09,291; 13,174; 15,198; 16,205
Merck Index 15, 5966
Formelmasse 200.59
Güte Spurenmetallbasis