Learn More
Mercury Bromide, TRC
Artikelnummer. 30476917
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30476917 10 g 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30476917
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM17498510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercuric bromide
CAS 7789-47-1
Summenformel Hg Br2
Menge 10 g
Synonym Mercury(II) dibromide
InChI-Formel InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Br[Hg]Br
IUPAC-Name dibromomercury
Molekulargewicht (g/mol) 360.4
Formelmasse 359.8073