missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quecksilber(I)-chlorid, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. p-7120551 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15692290 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 15692290

Marke: Honeywell-Fluka 230405100G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

ACS-Reagenz, ≥99.5 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10112-91-1
Summenformel Cl2Hg2
Molekulargewicht (g/mol) 472.084
MDL-Nummer MFCD00011043
InChI-Schlüssel ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilber-I-chlorid, Quecksilberchlorid Hg2Cl2, Quecksilbersubchlorid, Diquecksilberdichlorid, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
IUPAC-Name Quecksilberchlorid
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Quecksilber(I)-chlorid
Schmelzpunkt 400 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel Hg2Cl2
UN-Nummer UN2025
Formelmasse 472.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 7.15 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimercury dichloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.