Learn More
Quecksilber(I)-fluorid, 97+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercury(I) fluoride |
| Schmelzpunkt | 570°C (decomposition) |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN2025 |
| Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water |
| Formelmasse | 439.18 |
| Reinheit (%) | ≥97% |
| Geruch | Odorless |
| Dichte | 8.73 g/mL |