Learn More
Quecksilber(I)-nitratdihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10424415 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10424415 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10782061 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10092640 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
3 options
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder Bundesgesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Staaten nicht zum Verkauf.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10424415
Marke: Thermo Scientific Acros 213130010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder Bundesgesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Staaten nicht zum Verkauf.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7782-86-7 | Hg2N2O6·2H2O | 561.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-86-7
Summenformel H4Hg2N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 561.22
MDL-Nummer MFCD00150812
InChI-Schlüssel LSABZDVKJBWCBE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dimercury(1+) dihydrate dinitrate
SMILES O.O.[Hg+].[Hg+].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(I) nitrate dihydrate
Schmelzpunkt 70.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Strukturformel Hg2(NO3)2·2H2O
Fieser 06,360
Merck Index 13, 5923
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C).
Formelmasse 561.22
Reinheit (%) 98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) nitrate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.