Learn More
Quecksilber(II)-sulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercury(I) sulfate |
| Farbe | Beige oder Weiß-Gelb |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 96.0 to 104% (Iodimetry) |
| Summenformel | Hg2O4S |
| Strukturformel | Hg2SO4 |
| Merck Index | 15, 5965 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.06g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in diluted nitric acid |
| Formelmasse | 497.24 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Mercury(I) sulfate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.