Learn More
Quecksilber(II)-acetat, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15635570 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15635570 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15625570 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15635570
Marke: Honeywell Research Chemicals 45601225G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
99.999 % Spurenmetallbasis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1600-27-7
Summenformel C4H6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 318.68
MDL-Nummer MFCD00012165
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Quecksilber2+-Ionenessigsäure
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
IUPAC-Name Quecksilber(2+);diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-Acetat
Schmelzpunkt 179 °C bis 182 °C
Farbe Beige
Menge 25 g
Strukturformel CH3COO)2Hg
UN-Nummer UN1629
Beilstein 3563831
Formelmasse 318.68 mol
Reinheit (%) 99.999 % Spurenmetallbasis
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 3.27 g/cm3