Learn More
Quecksilber(II)-acetat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073294 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10101770
Marke: Fisher Chemical M/2652/47
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 1600-27-7
Summenformel C4H6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 318.68
MDL-Nummer 12165
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Quecksilber(2+)-Diacetat
SMILES [Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 179°C
Farbe Weiß
pH 4.4
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 50 g
Formelmasse 318.67g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercuric acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.