Learn More
Quecksilber(II)-Bromid,≥99.0 % (Fällungstitration), Puriss, p.a., ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka ™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 322 °C |
| Chemischer Name oder Material | Quecksilber(II)-Bromid |
| Schmelzpunkt | 237 °C |
| CAS | 7789-47-1 |
| Farbe | violett bis weiß |
| pH | 4.5 (Bei 5.00 g/l) |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | Br2Hg |
| Strukturformel | HgBr2 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Mercury(II) bromide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercury dibromide