Learn More
Quecksilber(II)-Bromid, ACS-Reagenz, 98%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15651720 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15651720 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15651720 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 200085100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ACS-Reagenz, 98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 322 °C
Chemischer Name oder Material Quecksilber(II)-Bromid
Schmelzpunkt 237 °C
CAS 7789-47-1
Farbe Weiß bis gelb
pH 4.5 (Bei 5.00 g/l)
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel Br2Hg
Strukturformel HgBr2
MDL-Nummer MFCD00011040
UN-Nummer UN1634
Synonym Quecksilberbromid, Quecksilberdibromid, Quecksilber-II-bromid, Quecksilberbromid HgBr2, Quecksilber-II-bromid 1:2, Quecksilber2-Bromid, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
InChI-Schlüssel NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
IUPAC-Name Dibromoquecksilber
Molekulargewicht (g/mol) 360.4
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Formelmasse 360.4 mol
Reinheit (%) 98%
Güte ACS-Reagenz
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (136.5 °C)
Dichte 6.1 g/cu.cm bei 25 °C