Learn More
Quecksilber(II)-bromid, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460111 100 g 100 Gramm
11450111 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11460111 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044816.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-47-1 | Br2Hg | 360.4 g/mol
Mercury(II) bromide is used as a reagent in the Koenigs-Knorr reaction, which forms glycoside linkages on carbohydrates. It is also used to test for the presence of arsenic, as recommended by the Pharmacopoeia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-47-1
Summenformel Br2Hg
Molekulargewicht (g/mol) 360.4
MDL-Nummer MFCD00011040
InChI-Schlüssel NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Synonym mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
IUPAC-Name Dibromoquecksilber
SMILES Br[Hg]Br
Spezifikation
Siedepunkt 322°C to 325°C (sublimation)
Chemischer Name oder Material Mercury(II) bromide
Schmelzpunkt 236°C
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dampfdruck 1mm Hg at 137°C
Dichte 6.05
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot alcohol,methanol,HCl,HBr
Formelmasse 360.4
Güte ACS